Läs mer
Fisherbrand™ Rörstångsboxsats, oval
Handla allt Fisherbrand Produkter
Form:
Oval
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Mått (L x B x H) | 195 x 95mm |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Höjd (metrisk) | 30mm |
| Inkluderar | 13 ovala omrörarstänger 2 st 20x10, 25x12, 30x16, 35x16, 40x20, 50x20, 1 st 70x20 mm |
| Bredd (metrisk) | 95mm |
| Längd (metrisk) | 195 mm |
| Visa mer |