Läs mer
Fisherbrand™ Rörstångsboxsats, oval
Produktkod. 11703319 Handla allt Fisherbrand Produkter
Beläggning:
PTFE
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 11703319
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garanterat inert och läckagefritt. Fisherbrand™ Stir Bar Box Set, Oval är isostatiskt gjuten i ren, FDA-godkänd PTFE-plast.
  • För användning i rundbottnade kolvar
  • Individuellt polerad för att hålla sig renare längre
  • Varje set innehåller:
2 st 10 x 5 mm
2 st 15 x 6 mm
2 st 25 x 10 mm
2 st 30 x 10 mm
2 st 35 x 13 mm
1 st 50 x 17 mm
1 st 70 x 27 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 195 x 95mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 30mm
Inkluderar 12 ovala omrörarstänger:  2 vardera 10 x 5 mm, 15 x 6 mm, 25 x 10 mm, 30 x 10 mm, 35 x 13 mm; 1 st på 50 x 17 mm, 70 x 27 mm
Bredd (metrisk) 95mm
Beläggning PTFE
Längd (metrisk) 195 mm
Kvantitet 1 st.
Typ PTFE Omrörarstänger Box Set2