Läs mer
BRAND™ Oval form PTFE magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 10029660 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10029660
Brand: BRAND™ 137301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE konstruktion. Idealisk för kärl med rund botten, såsom en rundbottnad kolv.
  • PTFE - Polytetrafluoretenkonstruktion
  • Magnetisk, oval form
  • För kärl med rund botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För kärl med rund botten
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 15 mm
Material PTFE
Kvantitet 10/Pk.
Form Oval