Läs mer
BRAND™ Oval form PTFE magnetiska omrörarstänger
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- PTFE - Polytetrafluoretenkonstruktion
- Magnetisk, oval form
- För kärl med rund botten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För kärl med rund botten |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 65 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 10 |
| Form | Oval |