Läs mer
OHAUS™ Overhead Omrörare Achiever 5000
Produktkod. 17054217 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 17054217
Brand: OHAUS™ 30586764
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pålitliga överliggande omrörare med utmärkt prestanda för dagligt bruk
  • Kraftfull blandning och konstant hastighet garanteras med den borstlösa motorn och vridmomentkompensationstekniken - som ger exakt, kontrollerad omrörning av trögflytande vätskor med tyst drift
  • Förenkla installationen med den nyckellösa chucken - inga verktyg krävs. Byt skaft snabbt och enkelt med enhandsmanövrering. Denna unika design kommer att spara tid och ansträngning för alla i labbet.
  • Designad för säkerhet. Låsknappen förhindrar oavsiktliga hastighetsändringar och motorns överbelastningsavkänningsteknik stänger helt enkelt av omrörningen innan ett överbelastningstillstånd inträffar för att skydda provet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 r/min
Kapacitet 25 L
Visa LED
Spänning 115/230 VAC
Wattal 190.000 w
Diameter (metrisk) axel Upp till 8,5 mm
Mått (L x B x H) 235.00 x 90.00 x 285.000 mm
Höjd (metrisk) 30.100 cm
Bredd (engelska) 3,50 tum.
Bredd (metrisk) 39.200 cm
Certifikat och efterlevnad cNemkous
Chuck storlek 1 till 13 mm
Beskrivning Overhead omrörare e-A51ST040
För användning med (applikation) Omrörning, upplösning, dispergering, emulgering och homogenisering inom livsmedels- och dryckesindustrin, kosmetika, färg/beläggning, läkemedel, kemi, lim/lim, plast/polymer och cement/byggnadsindustri. Används för pilotskala inom tillverkning.
Material Förseglat aluminiumhölje med IP54 skyddsklass
Modell e-A51ST040
Skyddsklass IP54
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F, 80 % RH, icke-kondenserande
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C, 80% RH, icke-kondenserande
Vridmoment 40.000 Ncm
Viskositet Max. 25 000 mPas
Vikt (engelska) 9.000 lb.
Vikt (metrisk) 4.100 kg