Läs mer
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Digital
Produktkod. 15549240 Handla allt Velp Produkter
Omrörningspositioner:
6
15
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15549240
Brand: Velp Scientifica™ F203A0180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital magnetomrörare med flera lägen med 6 eller 15 lägen, som förblir kall även efter flera dagars kontinuerlig användning. MULTISTIRRER Digital kan kombineras med ett recirkulerande vattenbad för att termostatera proverna.
Pålitlig och exakt inställning:
  • Ljusstark digital display för exakt hastighetsövervakning
  • Exklusiv timer ombord för obevakad drift
  • Justerbar backdrift (tidsstyrd)
  • Hastighetsreglering från 80 till 1 500 rpm
  • SpeedServo™ säkerställer konstant hastighet även när viskositeten ändras
  • Synkroniserad omrörning, samma hastighet säkerställd
Val av kapacitet:
  • MULTISTIRRER Digital 6: 6 platser, maximal diameter 85 mm - 400 ml
  • MULTISTIRRER Digital 15: 15 platser, maximal diameter 64 mm - 250 mL
Robust konstruktion, praktisk design:
  • Tålig toppplatta i rostfritt stål
  • Lång livslängd drift
  • Ergonomisk - mycket låg höjd
  • Universal nätspänning / frekvensområde
  • Lätt vikt, lätt att flytta
Applikationsorienterade:
  • Förblir kall, även efter dagar av kontinuerlig användning
  • Idealisk för mikrotitrering, mikrobiologi och biokemi
  • Mjuk start men når snabbt inställd hastighet
  • Utmärkt hastighetskontroll (elektronisk), även vid låga hastigheter
  • Kan termostatprover med hjälp av ett recirkulerande vattenbad
Specifikationer
Hastighet 80 till 1500 rpm
Omrörningspositioner 15
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 15 x 250 mL
Visa Digital
Form Rektangel
Spänning 100 till 240 V
Wattal 9 w
Mått (L x B x H) 370 x 230 x 51.5 mm
Elektriska krav 100 till 240 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Modell MULTISTIRRER Digital 15
Motortyp Enfas
Hastighetskontroll 10 rpm steg
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 2.1 kg