Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Sequencers med aluminiumbaksida
Produktkod. p-4528732
Volym (metrisk) buffert:
800 ml
950 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11913075
Brand: Thermo Scientific™ S3S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Konfigurera enkelt applikationer med jämn värmefördelning för resultat utan leende med manuell Thermo Scientific™ Owl™ Sequencers med aluminiumbaksida.
Konfigurera enkelt applikationer med jämn värmefördelning för resultat utan leende med manuell Thermo Scientific™ Owl™ Sequencers med aluminiumbaksida.
Features:
  • Floating aluminum heat sink reduces chance of plates cracking during runs.
  • Upper buffer chamber (UBC) requires minimal buffer and is easily drained via inline drain port into removable bottle.
  • Lower buffer chamber (LBC) is removable for simple buffer disposal.
  • Side clamps press gel plates against gasket seated on UBC, applying even pressure across plate and forming a leak-proof seal resulting in flat, even banding patterns.
  • Clamps slide over glass plates for easy setup and removal of gels.
Includes:
  • Removable LBC
  • Heat sink
  • Two side clamps
  • Two blank glass plates
  • Two notched glass plates
  • Two sharktooth combs (78 teeth, 0.4mm thick)
  • Well comb (40 well, 0.4mm thick)
  • Two spacer sets (0.4mm)
  • Adhesive temperature indicator
  • UBC with removable drain bottle (with safety interlocking lid and attached power supply lead)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE marked
Beskrivning Gel: 35 x 45cm; 800mL; 23 x 44 x 50cm
Mått (L x B x H) Exteriör 9 x 17.3 x 19.5 in. (44 x 23 x 50cm)
Formatera 40-well
Höjd (engelska) Exteriör 19.5 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 50 cm
Längd (engelska) Exteriör 9 in.
Längd (engelska) Gel 17.716 in.
Längd (metrisk) Exteriör 44 cm
Längd (metrisk) Gel 45 cm
Volym (engelska) buffert 32.12 fl oz.
Volym (metrisk) buffert 950 ml
Bredd (engelska) Exteriör 17.3 in.
Width (engelska) Gel 13.77 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 23 cm
Bredd (metrisk) Gel 35 cm