Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D4 horisontella elektroforessystemkammar
Tandräkning:
17
Tjocklek (metriska) tänder:
1 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ D4 horisontella elektroforessystemkammar. Dessa kraftiga mikrobrunnskammar i ett stycke är för användning med Owl D4 Electrophoresis System.
Kraftiga kammar i ett stycke eliminerar montering av kam.
Beställningsinformation:
Anpassade kammar finns tillgängliga (Beställ SKU # XCM). Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mikrobrunnskam |
| För användning med (utrustning) | Owl™ D4 Elektrofores System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | 50-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek |
| Tandräkning | 17 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 1 mm |