Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System
Inkluderar:
Buffertutbytesportar
Utan buffertutbytesportar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Gjut och kör en gel i samma kammare utan tejp eller ytterligare delar som krävs med den täta gjutningen av Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System. Hållbarhet och användarvänlighet gör detta till det perfekta valet för studenter och forskare med hög volym.
Features:
- System offers a wide range of combs.
- Two comb slots on gel tray double sample capacity by doubling number of sample wells.
- UVT gel trays are silk screened with a florescent ruler for easy measurement of bands.
Includes:
- Main buffer chamber
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
- Thermo Scientific™ EasyCast™ Gasketed UVT gel tray
- Two Combs: 10 & 14 Well, Double-sided, 1.0/1.5mm thick
Ordering Information:
Available with optional buffer exchange ports, (B1-BP), for use with an external recirculation pump.
Warranty and Service Offering:
- Three years
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE marked |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Mini Gel Electrophoresis System |
| Inkluderar | Utan buffertutbytesportar |
| Provstorlek | 5 to 34 |
| Volym (metrisk) buffert | 600 mL |
| Mått (L x B x H) | 8.63 x 5.88 x 3.75 in. (22 x 15 x 9.5 cm) |
| Längd (engelska) | 8.63 in. |
| Längd (metrisk) | 22 cm |
| Visa mer |