Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System
Produktkod. 11942935
Inkluderar:
Buffertutbytesportar
Utan buffertutbytesportar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11942935
Brand: Thermo Scientific™ B1BP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjut och kör en gel i samma kammare utan tejp eller ytterligare delar som krävs med den läckagesäkra gjutningen av minigelelektroforessystem.
Gjut och kör en gel i samma kammare utan tejp eller ytterligare delar som krävs med den täta gjutningen av Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System. Hållbarhet och användarvänlighet gör detta till det perfekta valet för studenter och forskare med hög volym.
Funktioner
  • Systemet erbjuder ett brett utbud av kammar.
  • Två kamöppningar på gelbrickan dubbla provkapaciteten genom att fördubbla antalet provbrunnar.
  • UVT-gelbrickor är silkscreenade med en florescerande linjal för enkel mätning av band.
Innehåller:
  • Huvudbuffertkammare
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lock med anslutna strömledningar
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ Packad UVT gelbricka
  • Två kammar: 10& 14 Tja, dubbelsidig, 1,0/1,5 mm tjock
Beställningsinformation:
Finns med valfria buffertbytesportar, (B1-BP), för användning med en extern recirkulationspump.
Garanti och serviceerbjudande:
  • Tre år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Gel storlek Mini
Produktlinje Owl
Typ Mini Gel Elektrofores System
Inkluderar Buffertutbytesportar
Provstorlek 5 till 34
Volym (metrisk) buffert 600 mL
Mått (L x B x H) 8,63 x 5,88 x 3,75 tum. (22 x 15 x 9,5 cm)
Längd (engelska) 8,63 tum.
Längd (metrisk) 22 cm
Längd (metrisk) Gel 11 cm
Bredd (engelska) 5,88 tum.
Bredd (metrisk) 15 cm
Bredd (metrisk) Gel 9 cm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (metrisk) 9.5 cm