Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel Electrophoresis Systems
Inkluderar:
EasyCast
EasyCast med buffertutbytesportar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Gjut och kör en gel i buffertkammaren och uppnå platta, jämna bandmönster på en konsekvent basis med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel Elektrofores System. Den idealiska storleken för varje labb, detta system bestämmer molekylviktsintervall för PCR-fragment eller större DNA-molekyler.
Funktioner
- Två kamöppningar på gelbrickan dubbla provkapaciteten genom att fördubbla antalet provbrunnar.
- UVT-gelbrickor är silkscreenade med en florescerande linjal för enkel mätning av band.
- Läcksäker gjutning gör att en gel kan gjutas och köras i samma kammare utan att tejp eller ytterligare delar krävs
- Kör från fem till 24 prover på 15 minuter.
Beställningsinformation:
Finns med valfria buffertbytesportar (B1A-BP) för användning med en extern recirkulationspump.
Innehåller:
- Huvudbuffertkammare
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ lock med anslutna strömledningar
- Thermo Scientific™ EasyCast packad UVT gelbricka
- Två kraftiga dubbelsidiga kammar i ett stycke: 6& 10 brunnar, 1,0/1,5 mm tjocka
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Mini Gel Elektrofores System |
| Inkluderar | EasyCast med buffertutbytesportar |
| Provstorlek | 5 till 24 |
| Volym (metrisk) buffert | 400 mL |
| Mått (L x B x H) | 6,31 x 4,13 x 3,75 tum. (16 x 10,5 x 9,5 cm) |
| Längd (engelska) | 6,31 tum. |
| Längd (metrisk) | 16 cm |
| Visa mer |