Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Mini Gel Electrophoresis Systems
Produktkod. 11717185
Inkluderar:
EasyCast
EasyCast, Buffer Exchange-portar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11717185
Brand: Thermo Scientific™ B2BP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå överlägsen flexibilitet i ett litet fotavtryck med våra B2 mini-gelelektroforessystem.
Uppnå överlägsen flexibilitet i ett litet fotavtryck med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Mini Gel Elektrofores System. Den enkla att använda gjutmetoden, såväl som flera kam- och brickalternativ, gör denna produkt till Owls mest populära system.
  • Två kamöppningar på UV Överförbar (UVT) gelbricka dubbel provkapacitet genom att fördubbla antalet provbrunnar
  • UVT-gelbrickor är silkscreenade med en florescerande linjal för enkel mätning av band
Beställningsinformation:
Finns med valfria buffertbytesportar (B2-BP) för användning med en extern recirkulationspump
Innehåller:
  • Buffertkammare
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lock med anslutna strömledningar
  • EasyCast packad UV Överförbar (UVT) gelbricka
  • Två kammar: 12& 20 brunnar, dubbelsidig, 1,0/1,5 mm tjock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Gel storlek Mini
Produktlinje Owl
Typ Mini Gel Elektrofores System
Inkluderar EasyCast, Buffer Exchange-portar
Provstorlek 8 till 48
Volym (metrisk) buffert 800 mL
Mått (L x B x H) 9,63 x 7,06 x 3,75 tum. (24,5 x 18 x 9,5 cm)
Längd (engelska) 9,63 tum.
Längd (metrisk) 24.5 cm
Längd (metrisk) Gel 14 cm
Bredd (engelska) 7,06 tum.
Bredd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) Gel 12 cm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (metrisk) 9.5 cm