Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Mini Gel Electrophoresis Systems
Produktkod. 11972955
Inkluderar:
EasyCast
EasyCast, Buffer Exchange-portar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11972955
Brand: Thermo Scientific™ B2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå överlägsen flexibilitet i ett litet fotavtryck med våra B2 mini-gelelektroforessystem.
Uppnå överlägsen flexibilitet i ett litet fotavtryck med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Mini Gel Elektrofores System. Den enkla att använda gjutmetoden, såväl som flera kam- och brickalternativ, gör denna produkt till Owls mest populära system.
The EasyCast systems feature leakproof casting that allows a gel to be cast and run in the same chamber with no tape or additional parts required. The EasyCast B2's longer gel length and the 2 comb slots provide the flexibility of running 8 to 48 samples on 1 gel. The optional multi load tray can increase the maximum number of samples to 108 in an 8 or 12 multichannel pipette format.
  • 2 comb slots on the U.V. Transmissible (UVT) gel tray double sample capacity by doubling the number of sample wells
  • UVT gel trays are silk screened with a florescent ruler for easy measurement of bands
Ordering Information:
Available with optional buffer exchange ports (B2-BP) for use with an external recirculation pump
Includes:
Buffer chamber, SuperSafe™ lid with attached power supply leads, EasyCast gasketed U.V. Transmissible (UVT) gel tray, 2 combs: 12 & 20 well, double-sided, 1.0/1.5 mm thick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE marked
Gel storlek Mini
Produktlinje Owl
Typ Mini Gel Electrophoresis System
Inkluderar EasyCast
Provstorlek 8 to 48
Volym (metrisk) buffert 800 mL
Mått (L x B x H) 9.63 x 7.06 x 3.75 in. (24.5 x 18 x 9.5 cm)
Längd (engelska) 9.63 in.
Längd (metrisk) 24.5 cm
Längd (metrisk) Gel 14 cm
Bredd (engelska) 7.06 in.
Bredd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) Gel 12 cm
Höjd (engelska) 3.75 in.
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Max. Spänning 150 V