Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Beskrivning:
Hajtandskam
Sharktand Micro-Well-kam
Sharktooth Micro-Well Comb
Tandräkning:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Tjocklek (metriska) tänder:
0,2 mm
0,4 mm
Volym (metrisk) Tja:
10 μl
2 μl
3,7 μl
5,5 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. Dessa kraftiga kammar i ett stycke är för användning med Owl™ S3S system.
Kraftiga kammar i ett stycke eliminerar montering av kam.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sharktooth Micro-Well Comb |
| För användning med (utrustning) | Owl™ S3S Sequencer System med aluminiumbaksida |
| Produkttyp | Kammar |
| Tandräkning | 72 (2X) |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0,4 mm |
| Volym (metrisk) Tja | 10 μl |