Läs mer
WTW™ OxiTop™ -i respirometriskt BOD-mätsystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16367616
Typ:
OxiTop™ -IDS 1
OxiTop™ -IDS 12
OxiTop™ -i 2
OxiTop™ -i 6
OxiTop™ -i B
OxiTop™ -i IS 12
OxiTop™ -i IS 6
OxiTop™ -i SET 2
Produktkod. 16367616
Brand: WTW™ 208264
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WTW™ OxiTop™ -i Respirometriskt BOD-mätsystem är designat för självkontrollerande BOD-mätningar med outspädda prover (enligt DIN EN 1899-2) upp till 4000 mg/l.
  • OxiTop™ är ett respirometriskt mätsystem för BOD-självkontroll med outspädda prover (DIN EN 1899 -2)
  • Mätområden upp till 4000 mg/l BOD möjligt
  • Inget behov av att konvertera data - direkt inmatning av provvolym
  • Direkt visning av BOD-värdet på mäthuvudets skärm
  • Menystyrd, med bakgrundsbelyst grafisk LCD, kontroll-LED och manöverknappar för direkta BOD-avläsningar, förval av volym, valbar mättid mellan 1 och 7 dagar, visning av mätkurva, visning av aktuella avläsningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ OxiTop™ -i SET 2
Visningstyp Bakgrundsbelyst grafisk LCD
Räckvidd Mätområden upp till 4000 mg/l BOD möjligt
Inkluderar Två OxiTop™ -i mäthuvuden (1 x blå, 1 x grå), två provflaskor PF 600, två gummihylsor GK 600 och två magnetiska omrörarstänger RST 600