Läs mer
WTW™ OxiTop™ -i respirometriskt BOD-mätsystem
Typ:
OxiTop™ -IDS 1
OxiTop™ -IDS 12
OxiTop™ -i 2
OxiTop™ -i 6
OxiTop™ -i B
OxiTop™ -i IS 12
OxiTop™ -i IS 6
OxiTop™ -i SET 2
Beskrivning
- OxiTop™ är ett respirometriskt mätsystem för BOD-självkontroll med outspädda prover (DIN EN 1899 -2)
- Mätområden upp till 4000 mg/l BOD möjligt
- Inget behov av att konvertera data - direkt inmatning av provvolym
- Direkt visning av BOD-värdet på mäthuvudets skärm
- Menystyrd, med bakgrundsbelyst grafisk LCD, kontroll-LED och manöverknappar för direkta BOD-avläsningar, förval av volym, valbar mättid mellan 1 och 7 dagar, visning av mätkurva, visning av aktuella avläsningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | OxiTop™ -IDS 12 |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst grafisk LCD |
| Räckvidd | Mätområden upp till 4000 mg/l BOD möjligt |
| Inkluderar | Tolv OxiTop™-IDS mäthuvuden |