Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Kompakt
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid AnaeroGen Compact är ett enkelt anaerobt gasgeneratorsystem för anaerob inkubation av upp till fyra petriskålar eller en identifieringspanel.
- Använd 1 påse / kompakt plastpåse
- Använd med AnaeroGen™ Kompakt tätningsklämma, artikelnr. AN0005C
Inkluderar: 10 påsar och 10 påsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | AnaeroGen Kompakt |
| Inkluderar | 10 påsar och 10 påsar |
| Produktlinje | Thermo Scientific Oxoid |
| Kvantitet | 10/Förpackning |