Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts No. 3
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Beskrivning
Oxoid Bile Salts No. 3 is a specifically refined fraction of bile acid salts.
Normal arbetskoncentration 0,15 % w/v. Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gallsalter nr 3 |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Gallsalter |
| Kvantitet | 250 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BILE SALTS No 3 L56
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: (3.alpha.,5.beta.,7.alpha.,12.alpha.)-3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid