Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ 3,5L påse
Kvantitet:
10/Förpackning
Description
Producera lämplig gasatmosfär för tillväxt av mikroaerofila mikroorganismer med Oxoid CampyGen 3,5L påse.
- Inget vatten eller katalysator krävs
- Ingen vätgas produceras
- För användning med Thermo Scientific Oxoid 3,5 L anaerob burk, artikelnr. HP0011A, HP0031A
Spécification
Spécification
| Typ | CampyGen Sachet |
| Formatera | Gasgenerationspåse |
| Produktlinje | Thermo Scientific Oxoid |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Volym (metrisk) | 3.5 L |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu