Läs mer
Thermo Scientific™ Campylobacter Karmali agarbas (uttorkad)
Produktkod. 10612065
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10612065
Brand: Thermo Scientific™ CM0935B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera Campylobacter jejuni och Campylobacter coli från kliniska prover med detta selektiva medium.
Isolera Campylobacter jejuni och Campylobacter coli med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Karmali agarbas (dehydrerad) när den används med modifierat Karmali selektivt tillskott (SR0205) eller selektivt tillskott av campylobacter (Karmali) (SR0167). Campylobacter Karmali Agar Base är baserad på formuleringen som beskrivs av Karmali et al . 1 och rekommenderas för isolering av Campylobacter jejuni och Campylobacter coli från kliniska prover.
Campylobacter är gramnegativa, spiralformade mikroaerofila organismer som kan finnas i obehandlad mjölk, obehandlat vatten, felaktigt hanterad mat och dåligt tillagat kött, fjäderfä och skaldjur. Människokonsumtion av dessa organismer kan resultera i en rad kliniska sjukdomar från övergående asymptomatisk kolonisering till svår dysenteri. Symtomen på Campylobacter enterit inkluderar diarré, magsmärtor, illamående, feber, huvudvärk och muskelvärk.
Använd Campylobacter Karmali Agar Base för isolering av Campylobacter -arter.
  • Selektiv : på grund av närvaron av selektiva medel som vankomycin och amfotericin B är mediet selektivt för Campylobacter
  • Lättläst : Campylobacter jejuni -stammar producerar grå, fuktiga, platta spridande kolonier efter 42 timmars inkubation vid 42 °C.
Campylobacter Karmali Agar Base är en modifiering av det ursprungliga Campylobacter Blood Free-mediet. Campylobacter Blood Free medium innehåller natriumpyruvat i agarbasen. Campylobacter Medium (Karmali) innehåller denna ingrediens i det selektiva tillskottet. Det ursprungliga mediet innehåller också natriumdesoxicholat för hämning av grampositiva organismer, medan med Campylobacter Medium (Karmali) undertryckande av grampositiva uppnås genom inkludering av vankomycin.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Campylobacter Agar Base (Karmali)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 11,6L medium