Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fosfomycin antimikrobiella mottaglighetsskivor, 200μ g
Beskrivning
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Fosfomycin Antimikrobiell mottaglighet Diskar.
Skivan innehåller 200 μg av den aktiva ingrediensen, fosfomycin, med tillsats av μ50 g glukos-6-fosfat, som krävs enligt EUCAST-metoden. Skivor måste endast användas för E.coli och för andra Enterobacterales och Staphylococcus spp. måste en MIC-metod användas.
Diskdiffusion kategoriserar inte bara resistenta, mellanliggande och känsliga organismer genom kvantitativa resultat utan ger också en visuell indikation på följande:
- Inokulumnivå
- Förekomst av kontaminering
- Resistenta mutanter
- Beta-laktamasaktivitet
- Antagonism och synergi mellan antibiotika
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | Fosfomycin |
| Koncentration | 200 μg |
| Beskrivning | Oxoid Fosfomycin Antimikrobiell mottaglighet Diskar |
| Antibiotikakod | FOT |
| Produkttyp | Antimikrobiella känslighetsskivor |
| Testtyp | Antimikrobiell mottaglighet |
| Antal per förpackning | 5 patroner/pk. |
| Förpackningstyp | 50 skivor/kassett |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |