Läs mer
Thermo Scientific™ Lauryl Tryptose-buljong med MUG (Dehydrerad)
Produktkod. 13275909
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 13275909
Brand: Thermo Scientific™ CM0980B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identifiera presumtivt Escherichia coli från mat-, vatten- och miljöprover med detta selektiva medium.
Identifiera presumtivt Escherichia coli från mat-, vatten- och miljöprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Lauryl Tryptose-buljong m/MUG (Dehydrerad). MUG (4-metylumbelliferyl-ß-D-glukuronid) klyvs av enzymet glukuronidas (GUD) som produceras av Escherichia coli vilket resulterar i en fluorescerande slutprodukt.
Escherichia coli är en vanlig gramnegativ mikroorganism som kan finnas i mat- och vattenprover. Närvaron av E.coli -celler kan tyda på fekal kontaminering, även om deras intag inte nödvändigtvis har negativa effekter på hälsan. Trots det är vissa stammar ansvariga för diarrésjukdomar och kan också leda till allvarligare sjukdomsformer.
Lauryl Tryptose-buljong med MUG tillhandahåller ett selektivt medium som används för detektering av koliforma organismer i vatten, mejeriprodukter och andra livsmedel och med tillägg av MUG är ett medium med standardmetoder som rekommenderas av FDA/BAM 1 .
  • Selektivt : mediet är hämmande mot grampositiva bakterier, särskilt baciller och fekala streptokocker, vilket gör mediet selektivt för Escherichia coli
  • Lättläst : gasproduktion som ett resultat av laktosjäsning är ett presumtivt bevis på förekomsten av Escherichia coli .
  • Rekommenderas av FDA/BAM : för bekräftelse av Escherichia coli från vatten, mejeriprodukter och andra livsmedelsprodukter.
  • Rekommenderas av FDA/BAM : för bekräftelse av Escherichia coli från skaldjur och kött 4
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, BSI, ISO .
Beskrivning Lauryl Tryptose-buljong med MUG
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 14,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning