Läs mer
Thermo Scientific™ Membran Endo Agar LES (Dehydrerad)
Produktkod. 11903572
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11903572
Brand: Thermo Scientific™ MM0551B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp koliforma organismer i vattenprover med detta medium.
Räkna upp koliforma organismer i vattenprover med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran Endo Agar LES (Dehydrerad) när den används med grundläggande Fuschin (BR0050). Detta membranfiltreringsmedium är framställt enligt Lawrence Experimental Station-formuleringen av McCarthy, Delaney och Grasso 1 och används för räkning av koliforma organismer i vatten 2 med användning av en anrikningsteknik i två steg.
Använd Membrane Endo Agar LES för att räkna upp koliforma organismer i vatten.
Värdet av membranfiltertekniken för att räkna upp koliforma organismer i vatten ligger i dess större tillförlitlighet och precision jämfört med MPN-testet med flera rör 3 .
McCarthy, Delaney och Grasso 1 har rekommenderat en anrikningsprocess i två steg för att tillhandahålla en giftfri miljö för maximal återupplivning av koliforma bakterier.
Calabrese och Bissonnette 4 fann att tillskott av M-Endo-medium med katalas och natriumpyruvat resulterade i förbättrad återvinning av koliforma bakterier från klorerat avloppsvatten.
Experiment utförda av Noble 5 visade att natriumsulfit och Basic Fuchsin kan vara extremt skadliga för de stressade koliformerna, vilket minskar det totala antalet.
Anrikning under en period av 2 timmar± 0,5 timmar i enstyrka Lauryl Tryptose Broth CM0451 ger adekvat återupplivning till de stressade koliforma organismerna och ger den bästa bedömningen av kvaliteten på dricksvattnet.
Anrikning är vanligtvis inte nödvändig för undersökning av icke-drickbart vatten och avloppsvatten.
Valet av provvolymen styrs av den förväntade bakteriedensiteten. En idealisk kvantitet kommer att resultera i tillväxt av mer än 50 kolonier av koliform och mindre än 200 kolonier av alla typer.
Alla organismer som producerar en koloni med en gyllene-grön metallisk glans inom 24 timmars inkubation anses vara medlemmar av koliforma gruppen. Glansen kan täcka hela kolonin eller vara begränsad till det centrala området eller periferin. Det rekommenderade djupet av M-Endo Agar LES i plattor begränsar kolonistorleken och underlättar därför utförandet av koloniräkningen.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: APHA-standarder.
Beskrivning Membran Endo Agar LES
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 11,1L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning