Läs mer
Thermo Scientific™ Mjölkagar (dehydrerad)
Beskrivning
Bestäm den livskraftiga mikrofloran av mejeri- och vattenprover med detta medium som motsvarar det medium som beskrivs i Avd. Av hälsomemo.139/Livsmedel.
Bestäm den livskraftiga mikrofloran av mejeri- och vattenprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Mjölkagar (dehydrerad)– ett näringsmedium berikat med fasta mjölkämnen. Mjölkagar görs till en formel som motsvarar det officiella mediet som beskrivs i Dept. of Health Memo. 139/ Livsmedel 1 . Det rekommenderas för att utföra tallriktestet på mjölk, sköljvatten, mjölkprodukter och glass, etc.
Den överensstämmer också med rekommendationerna från EUROGLACE (EEC Ice cream Industries) som lämnats till EEC-kommissionen för granskning av glass 2 .
Flytande mjölk och andra mejeriprodukter är mycket lättfördärvliga och kan förstöras på några dagar. Bakterierna som finns i mejeriprodukter kan orsaka sjukdomar eller förstörelse. Livsmedelsburna sjukdomar från konsumtion av mejeriprodukter har främst associerats med Salmonella enterica , Listeria monocytogenes , Camplylobacter jejuni och Escherichia coli O157: H7.
Mjölkagar är ett näringsmedium berikat med mjölkfasta ämnen för bestämning av den livskraftiga mikrofloran av mejeri- och vattenprover.
- Motsvarar det officiella mediet som beskrivs i Avd. Av hälsomemo.139/Livsmedel 1
- Rekommenderas för att utföra tallriktestet på mjölk, sköljvatten, mjölkprodukter och glass, etc.
- Uppfyller rekommendationerna från EUROGLACE (EEC Ice cream Industries) som lämnats till EEC-kommissionen för granskning av glass 2
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mjölkagar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 20,8L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning