Läs mer
Thermo Scientific™ MYP agar (dehydrerad)
Produktkod. 10769413
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10769413
Brand: Thermo Scientific™ CM0929B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Räkna upp Bacillus cereus i matprover med detta selektiva och differentiella medium.
Räkna upp Bacillus cereus i livsmedelsprover med selektivt och differentiellt medium Thermo Scientific™ Oxoid™ MYP Agar (Dehydrerad). Mediets diagnostiska egenskaper är beroende av Bacillus cereus misslyckande att använda mannitol och förmågan hos de flesta stammar att producera fosfolipas C, vilket resulterar i en ogenomskinlig halo runt kolonierna.
Bacillus cereus har erkänts som en orsak till matförgiftning sedan 1950-talet. Många tidiga isoleringstekniker använde blodagar, beroende på hemolys och kolonimorfologi, följt av en rad tester för bekräftelse. MYP-agar har visat sig vara mycket effektivt för att detektera B. cereus även med mycket låga antal.
  • Selektiv : på grund av närvaron av polymyxin B hämmar mediet de flesta gramnegativa bakterier.
  • Lättläst : lätt att skilja Bacillus cereus (ogenomskinlig halozon för nederbörd runt kolonierna) från andra grampositiva organismer (inga hämningszoner).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, AOAC , BSI, FDA, ISO , NMKL.
Beskrivning MYP agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 11,6L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning