Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton Bakteriologisk Neutraliserad
Produktkod. 10188862
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10188862
Brand: Thermo Scientific™ LP0034B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxoid Peptone Bacteriological Neutralized är den neutraliserade formen av Peptone Bacteriological.
Oxoid Peptone Bacteriological Neutralized är den neutraliserade formen av Peptone Bacteriological.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pepton Bakteriologisk Neutraliserad
Form Pulver
Produkttyp Pepton
Kvantitet 500 g