Läs mer
Thermo Scientific™ R2A Agar (Dehydrated)
Produktkod. 10651655
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10651655
Brand: Thermo Scientific™ CM0906B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enumerate heterotrophic bacteria from drinking water samples with this nutritionally reduced medium to prevent overgrowth.
Enumerate heterotrophic bacteria from drinking water samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A Agar (Dehydrated). This nutritionally reduced medium was specially designed to enhance the recovery of stressed and chlorine damaged bacteria from treated water samples. Stressed or injured organisms during water treatment are unable to grow on high nutrient media since faster-growing organisms outgrow the former. Therefore the use of a low nutrient medium like R2A Agar incubated for longer incubation periods allows these stressed organisms to grow well.
Standardmetoder för räkning av heterotrofa bakterier i vatten har traditionellt använt näringsrika medier, såsom Plate Count Agar, med inkubation vid 35 C °1 . Organismer som isolerats under dessa förhållanden kan representera endast en liten andel av bakterierna som finns i provet 2 .
R2A-agar hjälper till att återhämta stressade och skadade bakterier och ger ett mer realistiskt antal kolonier jämfört med traditionella medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: EP, BP, USP .
Beskrivning R2A agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 27,6L medium
For Laboratory Use Only