Läs mer
Thermo Scientific™ Sorbitol MacConkey Agar (SMAC ) med BCIG (Dehydrerad)
Beskrivning
Upptäck Escherichia coli O157 med detta selektiva och differentiella medium.
Upptäck Escherichia coli O157 med selektiv och differentiell Thermo Scientific™ Oxoid™ Sorbitol MacConkey Agar (SMAC 5-bromo-4-klor-3-indolyl-b-D-glukuronid (BCIG) (dehydrerad).
SMAC med BCIG kombinerar två olika screeningsmekanismer för detektion av Escherichia coli O157, misslyckandet med att fermentera sorbitol och frånvaron av b-glukuronidasaktivitet. I en studie med artificiellt kontaminerade köttprover, SMAC med BCIG minskade antalet falskt misstänkta Escherichia coli O157-kolonier med 36 %. 1
Enterohemorragiska stammar av Escherichia coli och i synnerhet serotypen O157:H7 har utgjort en ökande oro bland livsmedels- och kliniska mikrobiologer sedan deras roll som orsakande medel i två stora livsmedelsrelaterade utbrott av hemorragisk kolit etablerades 1982. Även om en mängd olika serotyper är kända för att producera verotoxiner; en treårig studie i England och Wales visade att 99 % av isolaten från patienter som lider av diarré, blodig diarré eller hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) tillhörde serogrupp O157 1 .
- Selektiv: selektiv för Escherichia coli O157
- Differential:Escherichia coli O157:H7 visas som halmfärgade kolonier medan andra coli visas som blå/grönfärgade kolonier
Tarmkanalen hos idisslare är den främsta reservoaren för Escherichia coli O157 och andra enterohemorragiska Escherichia coli (EHEC) stammar, därför kan kött från nötkreatur, får, get och rådjur förväntas vara förorenat. Livsmedel som är inblandade i mänskliga sjukdomar relaterade till Escherichia coli O157 inkluderar kött, mejeriprodukter, grönsaker, sallader, äppeljuice och vatten 2 .
Sorbitol MacConkey Agar (SMAC ) med BCIG-formulering inkluderar 5-brom-4-klor-3-indolyl-bD-glukuronid (BCIG) som ett substrat för b-glukuronidas, ett enzym som vanligtvis inte finns i Escherichia coli O157-stammar. Den icke-sorbitolfermenterande och b-glukuronidasnegativa Escherichia coli O157 kommer att visas som halmfärgade kolonier. Organismer med b-glukuronidasaktivitet kommer att klyva substratet och frigöra indoxyl (eller halogenerad indoxyl) som snabbt oxideras till den olösliga indigon eller dess analog, vilket leder till en distinkt blågrön färgning av kolonierna 3 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sorbitol MacConkey Agar w/BCIG |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | för 9,7L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning