Läs mer
Thermo Scientific™ Trichomonas Medium (Dehydrerad)
Beskrivning
Odla Trichomonas vaginalis från urinrörs- och vaginala pinnprover och urinprover med detta medium.
Odla Trichomonas vaginalis från urinrörs- och vaginalpinnar och urinprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Trichomonas medium.
Ett medium baserat på Feinbergs& Whittington 1 för detektion av Trichomonas vaginalis och Candida spp. Författarna fann, efter en serie undersökningar på 1 704 genitor-urinprover, att Trichomonas vaginalis inte skulle ha upptäckts i 23,5 % av proverna om de inte hade odlats. Dessutom, av 747 vaginalprover, skulle 63 % som var positiva ha avfärdats som negativa utan användning av mediet.
Trichomonas vaginalis är en anerob, flagellerad parasit och det orsakande medlet för trichomoniasis. Trichomoniasis är en sexuellt överförbar infektion i urogenitala området och är en vanlig orsak till vaginit hos kvinnor, medan män med denna infektion kan visa symtom på uretrit.
Odlingen av T. vaginalis är den mest känsliga metoden för diagnos av denna sexuellt överförbara organism. Använd Trichomonas Medium för odling av T. vaginalis från kliniska prover.
Stenton 2 noterade att framgången för en tidigare version av Trichomonas Medium till stor del berodde på valet och procentandelen av inkorporerad lever och han valde Oxoid Leverinfusion. Trichomonas Medium har modifierats något genom inkorporering av 0,1% w/v agar vilket leder till minskad syrespänning och följaktligen mer produktiv tillväxt av trichomonads. God tillväxt av både Trichomonas och Candida kan erhållas i blandad kultur - tillväxten av Candida spp. stör sällan Trichomonas .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Trichomonas medium |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 13,3L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning