Läs mer
Thermo Scientific™ Trippelsocker järnagar (dehydrerad)
Beskrivning
Differentiera Enterobacteriaceae efter deras förmåga att fermentera laktos, sackaros och glukos och att producera svavelväte med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Triple Sugar Iron Agar (Dehydrerad). Triple Sugar Iron Agar är baserad på Kligler Iron Agar, dessutom innehåller den sackaros för detektering av sackarosfermenterande arter.
Det sammansatta mediet innehåller Pepton, 'Lab-Lemco'-pulver och jästextrakt för att tillhandahålla kvävehaltiga föreningar och spårämnen medan natriumklorid upprätthåller osmotisk jämvikt. Laktos, sackaros och glukos är de fermenterbara kolhydraterna. Natriumtiosulfat och järnjoner gör H2S-indikatorsystemet medan fenolrött är pH-indikatorn.
Bakterier som fermenterar något av de tre sockerarterna i mediet kommer att producera biprodukter. Dessa biprodukter är vanligtvis syror, som kommer att ändra färgen på fenolen röd till gul. Placeringen av färgförändringen skiljer syraproduktionen i samband med glukosfermentering från de sura biprodukterna från laktos- eller sackarosfermentering. Många bakterier som kan fermentera sockerarter i rörets anaeroba rumpa är enterobakterier.
Typiska reaktioner av organismer i Triple Sugar Iron Agar:
| Organism | Luta | Stånga | Gas | H2S |
| Escherichia coli ATCC® 8739* | A | A | + | - |
| Proteus hauseri ATCC® 13315* | A | A | + | + |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027* | ALK | ALK | - | - |
| Salmonella enteritidis ATCC® 13076* | ALK | A | + | + |
ALK– Alkalisk
A– Syra
Triple Sugar Iron Agar rekommenderas för den presumtiva identifieringen av kolonier eller subkulturer från plätering av media såsom Salmonella Shigella Agar (Modifierad) (CM0533), Vismut Sulphite Agar (CM0201), Brilliant Green Agar (CM0263), MacConkey Agar No.3 (CM0115), Desoxycholate Citratagar (Hynes) (CM0227).
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: AFNOR, AOAC , BSI, FDA, ISO , NMKL, USDA. |
| Beskrivning | Trippelsocker järnagar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 7,7L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning