Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Yeast Extract Powder
Kvantitet:
500 g
1 vardera
5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
Beskrivning
Oxoid Yeast Extract Powder är ett autolysat av torkad jäst som ger en näringsrik källa till kväve och vitaminer.
- Rekommenderas för platträkning av organismer i vatten
- Ökar utbytet av organismer av många media eller jäsningsbuljonger
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Beskrivning | Jästextraktpulver |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| För användning med (applikation) | Culture media or fermentation processes |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Protein Source | Yeast Extract |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.