Läs mer
Oxygen Cylinder Trolleys
Click to view available options
Mått (L x B x H):
420 x 400 x 1100 mm
Tamaño de la unidad:
Varje
Descripción
The tubular frame has a sheet steel base and retaining straps to hold the cylinder in position. Each trolley is fitted with anti-static metal centred wheels and front 100mm non-marking corner buffers.
Especificaciones
Especificaciones
| Höjd (metrisk) | 1100 mm |
| Mått (L x B x H) | 420 x 400 x 1100 mm |
| Längd (metrisk) | 420 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Håller | Oxygen Cylinder |
| Produkttyp | Oxygen Cylinder Trolleys |
| För användning med (utrustning) | Oxygen Cylinder |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido