missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-aminosalicylsyra natriumsaltdihydrat, ca. 99 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11413191 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11413191

Brand: MP Biomedicals 0215036725

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 6018-19-5
Molekylformel C7H10NNaO5
Molekylvikt (g/mol) 211.149
InChI-nyckel GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
IUPAC-namn natrium;4-amino-2-hydroxibensoat;dihydrat
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall approx. 99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 211.15
Fysisk form Fast
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.