Läs mer
p-aminosalicylsyra natriumsaltdihydrat, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4679561 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
Produktkod. 11413191
Brand: MP Biomedicals 0215036725
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6018-19-5
Molekylformel C7H10NNaO5
Molekylvikt (g/mol) 211.149
InChI-nyckel GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
PubChem CID 16211148
IUPAC-namn natrium;4-amino-2-hydroxibensoat;dihydrat
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall approx. 99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 211.15
Fysisk form Fast