Läs mer
p-Cresol, Puriss pa,≥ 99,0 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
25g
500g
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | p-Cresol |
| Smältpunkt | 32°C to 35°C |
| Densitet | 1.034g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 202°C |
| Flampunkt | 85°C (185°F) |
| Tändpunkt | 1038°F |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3C6H4OH |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3455 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p-Cresol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: p-cresol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur