Läs mer
p-toluoylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022692
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11423067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15581.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
p-toluoylklorid användes för att framställa antigen, Tolyl-amido-humant serumalbumin. Det används som ett reagens för att syntetisera (+)-Yashabushitriol, derivat av Desloratadine.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-toluoylklorid användes för att framställa antigen, Tolyl-amido-humant serumalbumin. Det används som ett reagens för att syntetisera (+)-Yashabushitriol, derivat av Desloratadine.
Löslighet Reagerar med vattenalkohol
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, baser, aktiva metaller, alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-60-2
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.593
MDL-nummer MFCD00000696
InChI-nyckel NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC-namn 4-metylbensoylklorid
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Toluoyl Chloride
Smältpunkt °C to 2°C
Densitet 1.169
Kokpunkt 225°C to 227°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.553
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 471492
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water alcohol.
Formel vikt 154.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Toluoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-methyl-Benzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.