Läs mer
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-kolonner
Produktkod. p-9950000 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Inkluderar:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Produktlinje:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Produktkod. 17887883
Brand: Thermo Scientific™ COLLOLO050NEOB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lär dig mer om dina proteomprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-kolonner.
Lär dig mer om dina proteomprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-kolonner. Vår μPAC Neo kolumn linje erbjuder högre upplösning än föregående generation av μPAC kolumner, vilket säkerställer att du kan extrahera den maximala mängden information från mycket komplexa prover med lågflödeskromatografi. Kolumninstallationen är enkel och pålitlig med Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertäta beslag.
De μPAC Neo-kolonnsortimentet är det idealiska valet för en mängd olika proteomikexperiment, inklusive snabb etikettfri kvantifiering, omfattande identifiering och encellsanalys.
Prestanda och robusthet - μPAC Neo-kolonner arbetar vid måttliga tryck, vilket möjliggör längre flödesvägar som ökar separationsprestanda och känslighet. Att arbeta vid lägre mottryck förlänger också kolonnens livslängd.
Kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet - Vår unika mikrobearbetningstillverkning μPAC Neo column line producerar kolumner som är praktiskt taget identiska. Detta resulterar i ökad injektion-till-injektion och kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet, vilket ger dig större förtroende för dina resultat under hela en forskningsstudie.
Beställning av perfekt flödesväg - μPAC Neo-kolonner är designade med en perfekt flödesvägsordning, vilket eliminerar heterogena flödesvägar. Kolumnernas ordnade flödesväg minimerar spridningen till den totala separationen, vilket resulterar i skarpare och mer intensiva kromatografiska toppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 0,1 till 0,75μ L/min
Max. Tryck 6526 psi (450 bar)
pH 1,5 till 7
Porstorlek 100 till 300Å
Porositet 59%
Temperatur 60 °C
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Silikonchip
Kolumntyp Cylindrisk Micro Pillar Array
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Beskrivning 50 cm Lågbelastning μPAC™ Neo HPLC-kolumn
Sänglängd 50 cm
Sängbredd 180μ m
Mellanpelaravstånd 1,25μ m
Pelardiameter 2.5μ m
Pelarlängd 30μ m