Läs mer
Bryson Packaging™ Aluminiumfolie
Bredd (metrisk):
100mm
500mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för allmänna omslagsändamål och många laboratorieapplikationer, inklusive:
- försegling av flaskor
- kulturrör
- stoppa läckor
- minska avdunstning eller värmeförluster
- täckande korkar
- tillverkning av vägningsbåtar eller disk
- 75 m rullar tillgängliga i en mängd olika bredder och mått
- Idealisk för användning i autoklaver
- Levereras i skärlåda
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 246.1 ft. |
| Färg | Metalliskt silver |
| Produkttyp | Aluminiumfolie i skärlåda |
| Bredd (metrisk) | 500mm |
| Material | Aluminium |
| Tjocklek | 12μ m |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido