Läs mer
Buerkle™ Förpackningspåsar med förslutning
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4500 ml
6500 ml
Längd (metrisk):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Bredd (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Väskor med patenterad dragkedja. Innehållet förblir dammfritt. Filmen är vattentät och har bra rivtålighet.
- LDPE, kristallklart
- 0,05 mm stark film
- Lämplig för användning med livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För lagring, insamling, skydd och frakt av prover, prover och försäljningsprodukter och livsmedel |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 0.05 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur