Läs mer
Buerkle™ Förpackningspåsar med förslutning
Produktkod. 10451151 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
100 ml
140 ml
300 ml
400 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4500 ml
6500 ml
Längd (metrisk):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Bredd (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Unit Size:
Paket med 100
Product Code. 10451151
Brand: Buerkle™ 23480007
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designad med dragkedja för förvaring, insamling, skydd och frakt. Buerkle™ Förpackningspåsar med förslutning är lämpliga för prover, prover och försäljningsprodukter.
Väskor med patenterad dragkedja. Innehållet förblir dammfritt. Filmen är vattentät och har bra rivtålighet.
  • LDPE, kristallklart
  • 0,05 mm stark film
  • Lämplig för användning med livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 50,72 oz.
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) För lagring, insamling, skydd och frakt av prover, prover och försäljningsprodukter och livsmedel
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.05 mm
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (engelska) 0,002 tum.
Mått (L x B) 250 x 180 mm
Längd (engelska) 9,84 tum
Längd (metrisk) 250 mm
Bredd (engelska) 7.09 in.
Bredd (metrisk) 180 mm
Produkttyp Förvaringspåse med dragkedja