Läs mer
Buerkle™ Förpackningshinkar
Produktkod. 11861091 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
10 l
Diameter (metrisk) Överst:
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Höjd (metrisk) med stängning:
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11861091
Brand: Buerkle™ 23270050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. Buerkle™ Förpackning Skopor är idealiska för transport, förpackning och lagring av en mängd olika material.
Lämplig för livsmedels- eller byggmaterialindustrier och icke-aggressiva kemikalier inom miljöskydd, sjukhus och hushåll. Har ett starkt handtag och kvalitetsstängning för produktsäkerhet.
  • Vit polypropen
  • Lufttät stängning
  • Inkluderar lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förpackningshink
Kapacitet (metrisk) 5 l
Material Polypropen
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Överst 225 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för livsmedels- eller byggmaterialindustrin och icke-aggressiva kemikalier inom miljöskydd, sjukhus och hushåll
Höjd (metrisk) med stängning 194 mm
Inkluderar Kvalitetsstängning och starkt lock
Kvantitet 1 st