Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific PageRuler Plus förfärgad proteinstege är en blandning av nio blå-, orange- och grönfärgade proteiner (10 till 250 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och western blotting. Proteinstegen levereras som färdig att använda för direkt laddning på geler; inget behov av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning.
Användningsområden
- Övervakning av proteinmigrering under SDS-polyakrylamidgelelektrofores
- Övervakning av proteinöverföring till membran efter western blotting
- Dimensionering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåll: åtta flaskor à 250μ L |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, NIR-fluorescens (700 nm), RGB-fluorescens (555 nm) |
| Antal markörer | 9 |
| Produkttyp | Proteinstege |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 10 till 250 kDa |
| Typ av fläck | 3 färger: blå, orange, grön |
| Gelkompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler |
| Molekylvikt (g/mol) | 250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Produktlinje | PageRuler |
| Visa mer |