Läs mer
Atago™ PAL-102S modell digital handhållen fickskärande oljemätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Handhållen digital fickskärande oljemätare |
| Skalområde | 0,0 till 70,0 Skärolja |
| Modell | PAL-102S |
| Provvolym | 0.3 mL |
| Noggrannhet | ±0.2 Skärolja/± 1 C °Temperatur |
| Upplösning | 0,1 Skärolja/0,1 C °Temperatur |
| Mätningstid | 3 sek. |
| För användning med (applikation) | Mätning av den procentuella utspädningen och kontroll av den procentuella koncentrationen av hydraulolja och rengöringsvätska |
| IP-betyg | IP65 |
| Vikt (metrisk) | 100 g |
| Visa mer |