Läs mer
Sampling Systems™ Pallknivar med plasthandtag
Produktkod. 15849591 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
100 mm
200 mm
300 mm
Bredd (metrisk) kniv:
20 mm
30 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15849591
Brand: Sampling Systems™ A200200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pallknivar har ett hygieniskt blad i rostfritt stål med ett ergonomiskt svart PVC-handtag.
  • Rostfritt stålblad med PVC-handtag i plast
  • Satinfinish
  • Utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
Färg Svart handtag
Produkttyp Pallkniv
Avsluta Satin
Längd (metrisk) kniv 200 mm
Bredd (metrisk) kniv 30 mm
Material Rostfritt stål, plast
Längd (metrisk) 310 mm