Läs mer
Sampling Systems™ Pallknivar med plasthandtag
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
100 mm
200 mm
300 mm
Bredd (metrisk) kniv:
20 mm
30 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stålblad med PVC-handtag i plast
- Satinfinish
- Utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart handtag |
| Produkttyp | Pallkniv |
| Avsluta | Satin |
| Längd (metrisk) kniv | 100 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 20 mm |
| Material | Rostfritt stål, plast |
| Längd (metrisk) | 190 mm |