Läs mer
Sampling Systems™ Pallknivar med trähandtag
Produktkod. 15869591 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
100 mm
200 mm
300 mm
Bredd (metrisk) kniv:
20 mm
30 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869591
Brand: Sampling Systems™ A201100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pallknivar är utmärkta för allmän provtagning i laboratoriet.
  • Blad av rostfritt stål med trähandtag
  • Satinfinish
  • Utbud av storlekar tillgängliga
Specifikationer
Produkttyp Pallkniv
Längd (metrisk) kniv 100 mm
Bredd (metrisk) kniv 20 mm
Material Rostfritt stål, trä
Längd (metrisk) 190 mm