Läs mer
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Produktkod. 12662923
Material för ansiktsdelen:
EPDM
Silikon
Material (lins):
Laminerat glas för kemiska faror
PMMA
Specific for Chlorine Hazards
Inkluderar:
Med talmembran (metall)
Utan talmembran
Without Speech Diaphragm
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12662923
Brand: Honeywell™ 1711000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
De Panoramasque™ Full-Face APR är ett monofilter med Rd40 gänganslutningssystem som erbjuder andningsskydd, beroende på vilken kapseltyp som är monterad på den.
  • Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Material (Body): EPDM or Silicone
  • Material (Lens): PMMA, Glass, Chlorine Hazard Specific
  • Color: Black, Yellow
  • Cartridge: Single Filter via Rd40 (1/7 in.) Connection
  • Use with: EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters
  • PPE Class: Variable (Dependant on Cartridge)
  • Hazard Types: Particulates, Gas, Vapor, Smoke
  • Applications: Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar (EN) EN 136:1989
Anslutningstyp 1/7 in. Rd40 Thread System
Färg Black
Filtertyp Mono-Filter
Produkttyp Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Material för ansiktsdelen EPDM
För användning med (applikation) Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry
För användning med (utrustning) EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters
Selestil Five-Point Harness
Inkluderar Without Speech Diaphragm
Material (lins) Specific for Chlorine Hazards
Halsband Yes