Läs mer
Motic™ Panthera E2 biologiskt upprätt trinokulärt mikroskop
Förstoringskraft:
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Beskrivning
- Panthera E2 är en version designad med utbildning i åtanke.
- Den har en mekanisk scen och 360° vridbart huvud är perfekt för platsbesparande skåpförvaring efter användning.
- De högkvalitativa Plan UC-målen och en effektiv LED-belysning med ultralåg strömförbrukning gör att detta system kan drivas genom ett batteripaket i flera timmar, vilket gör Panthera E2 till det perfekta mobila mikroskopet (batteri ingår ej).
- Trinokulärt huvud Siedentopf typ, 25° lutande, 360° vridbar, 180° roterande (fast ljusdelning 50:50)
- Widefield okular UC-WF10X/20mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
- Omvänd fyrdubbel nosstycke
- LED-bandljusindikator
- CCIS™ UC Plan Achromatic (Pb gratis)
- Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
- Inbyggt lågläge koaxialt racklöst mekaniskt steg (högerhandskontroll)
- Fokuserbar Abbe kondensor NA 0,90 med irisbländare och slits
- LED-belysning med intensitetskontroll
- USB port för kameraströmförsörjning
- Strömförsörjning 100-240V (CE)
- Nätsladd, Immersion Oil (5 ml), insexnyckel, vinyl dammskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Fokuserbar, centrerbar Abbe Kondensor NA 0,90/1,25 med plats för kontrastreglage |
| Visningstyp | Endast okular |
| Okular | Widefield N-WF10X/20mm med dioptrijustering på båda |
| Huvud stil | Siedentopf trinokulärt, 360° snurrande, 25° lutande |
| Typ av belysning | Sänd belysning fast Koehler LED 1W med intensitetskontroll |
| Förstoringskraft | 40X, 100X, 400X, 1000X |
| Modell | Panthera E2 Trinocular 4X, 10X, 40X, 100X Oil |
| Måltyper | CCIS Planera akromatiska mål UC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil |
| Produktlinje | Panthera |
| Produkttyp | Panthera E2 Upprätt biologiskt trinokulärt mikroskop |
| Visa mer |