Läs mer
Motic™ Panthera TEC POL (i) Mikroskop
Måltyper:
CCIS™ UC Plan Achromatic
Beskrivning
De Motic™ Panthera TEC POL-modeller uppvisar hög flexibilitet för inspektion av alla typer av polariserande material, transparenta prover och ogenomskinliga prover, från utbildningsmiljöer till industriell kvalitetskontroll. Även genomskinliga dubbelbrytande strukturer från biologi och medicin (hjärtmuskelceller, sekundära cellväggar, etc.) kan upptäckas av Full Koehler belysning med utbytbar LED/halogen ljuskälla.
- UC Plan Achromat-objektiv med fokus på ansträngningsfri montering för maximal mörkerhet i bildbakgrunden
- 3W LED infallande ljuskälla kan enkelt ändras till olika färgtemperaturer
- Incident/överförda stativ bär dessutom Full Koehler belysning med LED/halogen utbytbarhet
- 360° vridbart bord för enkel placering av provet
- Mellanrör med fokuserbar, centrerbar Bertrand-lins är förberedd för konoskopisk analys av kristaller och mineral
- 25° lutande Siedentopf typ huvud med med inbyggd digital höghastighet Wi-Fi kamera
- Widefield okular med hög okular UC-WF10X/22 mm med dioptrijustering och gummiögonmusslor
- Ett okular med hårkorskors och positioneringstapp
- Mellankropp med roterbar analysator 360° , Bertrand-lins och öppning för kompensatorer
- CCIS™ Planera akromatiska töjningsfria objektiv UC PL P 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S
- Motic Ljusspårare: Ljusminne, viloläge, omvänt kodad femdubbla nosstycke LED-ljusintensitet och lägesindikator
- HDMI-utgång, USB för externa enheter, Ethernet och Wi-Fi
- Livevisningsläge genom Wi-Fi 1280 x 720, 1920 x 1080 pixlar (Full HD), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 pixlar (Full HD)
- 5 GB internminne
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Achromat Swing-out Abbe Kondensor NA 0,90/0,13 |
| Dataöverföring | Wi-Fi (2,4 och 5 GHz), Ethernet |
| Kameratyp | CMOS Wi-Fi Kamera 4MP |
| Visningstyp | Livevisning |
| Okular | Widefield UC-WF10X/22 mm |
| Huvud stil | Seidentopf kikare |
| Typ av belysning | Koehler LED 3 W och Quartz Halogen 6 V/30 W med Intensity Control |
| Förstoringskraft | 40X, 100X, 400X, 600X |
| Måltyper | CCIS™ UC Plan Achromatic |
| Produktlinje | Panthera TEC POL |
| Visa mer |