Läs mer
Memmert™ Paraffinugn med TwinDISPLAY
Produktkod. 12835843 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
161 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12835843
Brand: Memmert™ UN55pa
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa ugnar för temperaturkontroll i vetenskap, forskning och materialtester inom industrin. Memmert™ Natural Convection Universal-ugnar med TwinDISPLAY är idealiska för provberedning inom vetenskap och forskning.
De Memmert 'U' universell ugnsserie erbjuder oöverträffad exakt, jämn och skonsam temperaturkontroll för en mängd olika applikationer såsom materialtestning, åldring av datorchips, komplexa experiment med mycket känsliga belastningar, torkning eller härdning av elektroniska komponenter, härdning av plastharts eller uppvärmning av plasticine. Armaturerna och tillbehören i dessa värme- och torkugnar är praktiskt orienterade, med programfunktioner utformade för en mängd olika applikationer, och även när de används intensivt förlorar deras hållbara rostfria stålkonstruktion ingenting i smart utseende eller tillförlitlighet. Välj mellan 32 olika modeller för att hitta en som passar dina behov, tillsammans med en rad bekväma, godkända och testade tillbehör. Enligt din ansökan täcker de två modellvarianterna SingleDISPLAY och TwinDISPLAY alla krav på termisk säkerhet, precision och kvalitetssäkring.
  • Över 65 år av permanent utvecklingsarbete och riklig användarfeedback från praktisk erfarenhet investeras i varje värmeugnsdesign
  • Exakt och homogen temperaturkontroll oberoende av kammarvolym och belastning
  • Temperaturområde upp till+ 300° C
  • Åtta modellstorlekar 30 l till 750 l
  • Två modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY
  • Modeller med naturlig konvektion eller forcerad luftcirkulation N/F
  • Förstärkt funktionalitet med bekväma, godkända och testade tillbehör
  • Arbetskammare och hus tillverkade nästan uteslutande av högkvalitativt, korrosionsbeständigt och lättrengörbart rostfritt stål
  • Ett brett utbud av alternativ för programmering och dokumentation med hjälp av gränssnitt, integrerad datalogger och programvara AtmoCONTROL
  • Tre års garanti för apparater utom slitagedelar
  • Temperaturvärdena för alla universalugnar mäts enligt DIN 12880: 2007-05
  • Varje universalugn är säkerhetstestad och bär CE-symbolen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 53 l
Temperatur (metrisk) 5 °C till 80 °C
Material Rostfritt stål
Modell UN55PA
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 784 mm
Höjd (metrisk) interiör 400 mm
Djup (metriskt) 514 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Fraktvikt (metrisk) 55 kg
Spänning 115/230 V
Wattal 2/1.7 kW
Frekvens 50/60 Hz